Learn More
2,2'-[iminobis(metileno)]bisfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-[Iminobis(methylene)]bis-phenol |
| CAS | 4481-51-0 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO2/c16-13-7-3-1-5-11(13)9-15-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8,15-17H,9-10H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1CNCc2ccccc2O |
| Nombre IUPAC | 2-[[(2-hidroxifenil)metilamino]metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 229.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1103 |