Learn More
2-(2-hidroxifenil)benzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493947 5 g 5 g
11403957 25 g 25 g
11484140 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19346.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3411-95-8 | C13H9NOS | 227.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3411-95-8
Fórmula molecular C13H9NOS
Peso molecular (g/mol) 227.28
Número MDL MFCD00022869
Clave InChI NSDGEQWRYXOZLN-UKTHLTGXSA-N
Sinónimo phenol, o-2-benzothiazolyl, 2-2-hydroxyphenyl benzothiazole, o-2-benzothiazolyl phenol, phenol, 2-2-benzothiazolyl, 2-2-benzothiazolyl phenol, 2-o-hydroxyphenyl benzothiazole, 2-2'-hydroxyphenyl benzothiazole, 2-1,3-benzothiazol-2-yl phenol, 6z-6-3h-1,3-benzothiazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, mvvgspcxhrfddr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 5376551
SMILES O=C1C=CC=C\C1=C1\NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 5 g
Beilstein 173026
Nombre IUPAC (6Z)-6-(3H-1,3-benzotiazol-2-ilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.29
Porcentaje de pureza 98%