Learn More
2-(2-hidroxifenil)acetamida (~90%), TRC
Código de producto. 30397890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397890 250 mg
30395236 25 mg
30401534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH100588250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22446-40-8
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxifenil)acetamida
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633