Learn More
2-(2-hidroxifenil)acetamida (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |