Learn More
2-(2-hidroxifenil)-4H-1,3-benzoxazin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one |
| CAS | 1218-69-5 |
| Fórmula molecular | C14 H9 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4H-1,3-Benzoxazin-4-one, 2-(2-hydroxyphenyl)-, 4H-1,3-Benzoxazin-4-one, 2-(o-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 2-(2-Hydroxyphenyl)benz[e][1,3]oxazin-4-one, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one, Deferasirox Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9NO3/c16-11-7-3-1-5-9(11)14-15-13(17)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,16H |
| SMILES | Oc1ccccc1C2=NC(=O)c3ccccc3O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxifenil)-1,3-benzoxazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 239.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0582 |