Learn More
Ácido 2-(2-hidroxifenil)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 49608-51-7 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dihydro-2-(2-hydroxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic Acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid, Dihydroeruginoic Acid, HTC, NSC 128295 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3S/c12-8-4-2-1-3-6(8)9-11-7(5-15-9)10(13)14/h1-4,7,12H,5H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)C1CSC(=N1)c2ccccc2O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-hidroxifenil)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0303 |