Learn More
2-(2-hidroxifenoxi)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Hydroxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 40340-32-7 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,10H,5-6,9H2 |
| SMILES | NCCOc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminoetoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 153.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.079 |