Learn More
2-(2-Hidroxietil)piridina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10246060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10246060 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10246060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156340050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-74-2
Número MDL MFCD00006364
Clave InChI BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 7675
Nombre IUPAC 2-piridin-2-iletanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 235°C to 238°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9NO
Fórmula lineal (C5H4N)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5350 to 1.537
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 50
Fieser 12,416
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Peso molecular (g/mol) 123.15
Viscosidad 40 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación