Learn More
2-(2-Hidroxietil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485607 100 g 100 g
11495607 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11485607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23579.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine is a metabolite of the anti-vertigo drug Betahistine. It acts as a reagent for protection of the 5'-phosphate of nucleotides as 2-pyridylethyl (Pet) esters. It is used for carboxyl protection of amino acids. It is also used to cleave such groups as Boc and Fmoc, and also to hydrogenolysis. It was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(2-hidroxietil)piridina es un metabolito del fármaco antivertiginoso betahistina. Actúa como reactivo para la protección del 5′-fosfato de nucleótidos como los ésteres de 2-piridiletilo (Pet). Se utiliza para la protección del grupo carboxilo de los aminoácidos. También se utiliza para escindir grupos como Boc y Fmoc, así como para la hidrogenólisis. Se utilizaba para preparar acetato de níquel(II) mononuclear.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Higroscópica. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de la humedad, bases fuertes y agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-74-2
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00006364
Clave InChI BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 7675
Nombre IUPAC 2-piridin-2-iletanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.095
Punto de ebullición 235°C to 238°C
Temperatura de inflamación 117°C (243°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 100 g
Beilstein 111205
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 99%