Learn More
2-[(2-Hidroxietil)amino]-1-feniletanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1-phenylethanol |
| CAS | 4397-15-3 |
| Fórmula molecular | C10H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2/c12-7-6-11-8-10(13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-13H,6-8H2 |
| SMILES | OCCNCC(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxietilamino)-1-feniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.1103 |