Learn More
Ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)oxi]benzoico (ácido salicilsalicílico), Mikromol™
Código de producto. 17984196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17984196 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17984196 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.030250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)oxi]benzoico (ácido salicilsalicílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
CAS 552-94-3
Nombres de analitos o componentes 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H10 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Carbasalate Imp. D (EP), 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Salicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity E, Carbasalate Calcium Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 258.23
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258,0528 g/mol