Learn More
2-(2'-hidroxi-5-metacriloxietilfenil) 2H-benzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2'-Hydroxy-5-methacryloxyethylphenyl) 2H-Benzotriazole |
| CAS | 96478-09-0 |
| Fórmula molecular | C18 H17 N3 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxy-5-methacryloyloxyethylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-5'-(2-methacryloyloxyethyl)phenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-5'-methacryloxyethylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-5'-methacrylyloxyethylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-5'-methacryoxyethylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-5-(2-methacryloyloxyethyl)phenyl]-2H-benzotriazole, 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate, 2-[3-(Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 4-(2-Methacryloyloxyethyl)-2-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol, CS 593, FS 593, Norbloc, Norbloc 7966, RUVA 93, Soltex EE, UV 090 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)n2nc3ccccc3n2 |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de 2-[3-(benzotriazol-2-il)-4-hidroxifenil]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 323.346 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.127 |