Learn More
2-[(2-Hidroxi-4,5-dimetoxibenzoil)amino]-4-tiazolecarboxílico (>90%), TRC
Código de producto. 30394991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30394991 25 mg -
30397352 50 mg 50 miligramos
30393106 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97278825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1809272-85-2
Fórmula molecular C13 H12 N2 O6 S
Peso molecular (g/mol) 324.31
Sinónimo 4-Thiazolecarboxylic acid, 2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]- (ACI), 2-[(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-thiazolecarboxylic acid (ACI), 2-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxylic Acid, 2-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzamido)-1,3-thiazole-4carboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxi-4,5-dimetoxibenzamido)tiazol-4-carboxílico
SMILES O=C(C1=CSC(NC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2O)=O)=N1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-thiazolecarboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O6S/c1-20-9-3-6(8(16)4-10(9)21-2)11(17)15-13-14-7(5-22-13)12(18)19/h3-5,16H,1-2H3,(H,18,19)(H,14,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.04