Learn More
[2-(2-Furil)fenil]metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082414 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10728275 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082414 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46213CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 771573-25-2
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.215
Número MDL MFCD06213664
Clave InChI KUTREPQQCILHIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-furyl phenyl methylamine, 2-furan-2-yl phenyl methanamine, 1-2-furan-2-yl phenyl methanamine, 2-furan-2-yl-benzylamine
PubChem CID 18525791
Nombre IUPAC [2-(furan-2-il)fenil]metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(2-Furyl)phenyl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%