Learn More
[2-(2-furil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10664215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10664215 250 mg 250 miligramos
10387404 1 g 1 g
10032084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10664215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46209CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 139697-88-4
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD06203101
Clave InChI NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 10855985
Nombre IUPAC [2-(furan-2-il)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(2-Furyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%