Learn More
2-(2-Furil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10757285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10757285 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10255914 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10757285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46216DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 155395-45-2
Fórmula molecular C11H7NO
Peso molecular (g/mol) 169.18
Número MDL MFCD04039074
Clave InChI XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 4335608
Nombre IUPAC 2-(furan-2-yl)benzonitrile
SMILES N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Furyl)benzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%