Learn More
Ácido 2-2(-furil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507284
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507284 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10336904 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10694585 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10507284
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46201CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 331942-47-3
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.182
Clave InChI QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-furyl benzoic acid, 2-furan-2-yl benzoic acid, 2-fur-2-ylbenzoic acid, benzoic acid,2-2-furanyl, 2-fur-2-yl benzoic acid, 2-furan-2-yl-benzoic acid
PubChem CID 2772293
Nombre IUPAC ácido 2-(furan-2-il)benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Furyl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 97%