Learn More
2,2'-Furoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492328 100 g 100 g
11472328 5 g 5 g
11482328 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15272.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-86-3 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-86-3
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00003246
Clave InChI MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo furoin, 2,2'-furoin, 1,2-di furan-2-yl-2-hydroxyethanone, furoylfurylcarbinol, ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy, alpha-furoin, .alpha.-furoin, ethanone, 1,2-di-2-furyl-2-hydroxy, 1,2-bis furan-2-yl-2-hydroxyethan-1-one, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxyethanone
PubChem CID 11100
Nombre IUPAC 1,2-bis(Furan-2-il)-2-hidroxietanona
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Furoin
Punto de fusión 137°C to 139°C
Cantidad 100 g
Beilstein 383995
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 98%