Learn More
Dioxima de 2,2'-furilo, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426856 5 g 5 g
11416856 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23972.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 522-27-0 | C10H8N2O4 | 220.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 522-27-0
Fórmula molecular C10H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 220.18
Número MDL MFCD00075315
Clave InChI RBOZTFPIXJBLPK-DSOJMZEYSA-N
Sinónimo alpha-furil dioxime, furildioxime, alpha-furyldioxime, di-2-furylglyoxime, bis 2-furyl glyoxime, di-2-furylethanedione dioxime, ethanedione, di-2-furanyl-, dioxime, glyoxime, di-2-furyl, furil, dioxime, 1z,2z-1,2-di furan-2-yl ethane-1,2-dione dioxime
PubChem CID 5359431
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CO1)/C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Furil dioxime
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión ∼165°C
Cantidad 5 g
Beilstein 85894
Índice Merck 14,4306
Nombre IUPAC N-[(1E)-1,2-bis(furan-2-yl)-2-nitrosoethenyl]hydroxylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.19
Porcentaje de pureza 97%