Learn More
Dioxima de 2,2'-furilo, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Furil dioxime |
| Nombre de nota | mixture of isomers |
| Punto de fusión | ∼165°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 85894 |
| Índice Merck | 14,4306 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[(2Z)-1,2-bis(furan-2-yl)-2-(hydroxyimino)ethylidene]hydroxylamine |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Powder |