Learn More
2,2'-Furilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488336 100 g 100 g
11468336 5 g 5 g
11478336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15386.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 492-94-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-94-4
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.154
Número MDL MFCD00003241
Clave InChI SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furil, alpha-furil, bipyromucyl, 2,2'-furil, bipryomucyl, di-2-furylglyoxal, difuranylglyoxal, ethanedione, di-2-furanyl, di-2-furanylethanedione, a-furil
PubChem CID 68119
Nombre IUPAC 1,2-bis(Furan-2-il)etano-1,2-diona
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Furil
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 100 g
Beilstein 383882
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 98%