Learn More
2,2'-Furilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468336 5 g 5 g
11478336 25 g 25 g
11488336 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15386.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 492-94-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-94-4
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.154
Número MDL MFCD00003241
Clave InChI SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furil, alpha-furil, bipyromucyl, 2,2'-furil, bipryomucyl, di-2-furylglyoxal, difuranylglyoxal, ethanedione, di-2-furanyl, di-2-furanylethanedione, a-furil
PubChem CID 68119
Nombre IUPAC 1,2-bis(Furan-2-il)etano-1,2-diona
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Furil
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 5 g
Beilstein 383882
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 98%