Learn More
Ácido 2-(2-formil-4-metoxifenoxi)acético, TRC
Código de producto. 30406527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406527 10 mg
30396392 100 mg
30392378 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF65021310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24589-93-3
Fórmula molecular C10H10O5
Peso molecular (g/mol) 210.18
SMILES COc1ccc(OCC(=O)O)c(C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-formyl-4-methoxyphenoxy)acetic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-14-8-2-3-9(7(4-8)5-11)15-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528