Learn More
Ácido (2-[2-(Fmoc-amino)etoxi]etoxi)acético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450439 1 g 1 g
15418426 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63641.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 166108-71-0 | C21H23NO6 | 385.416 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166108-71-0
Fórmula molecular C21H23NO6
Peso molecular (g/mol) 385.416
Número MDL MFCD01321015
Clave InChI XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fmoc-amino ethoxy ethoxy acetic acid, fmoc-nh-peg2-ch2cooh, fmoc-aeea, 1-9h-fluoren-9-yl-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, fmoc-adoa, fmoc-aeeac-oh, fmoc-amino-3,6 dioxaoctanoic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxa-n-octanoic acid
PubChem CID 2756092
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)etoxi]etoxi]acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)acetic acid
Color Blanco
Fórmula lineal FmocNHCH2CH2OCH2CH2OCH2CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 9658732
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.42
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino