Learn More
2-(2-fluorofenil)pirrolidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine |
| CAS | 72216-04-7 |
| Fórmula molecular | C10H12FN |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12FN/c11-9-5-2-1-4-8(9)10-6-3-7-12-10/h1-2,4-5,10,12H,3,6-7H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1C2CCCN2 |
| Peso molecular (g/mol) | 165.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0954 |