Learn More
2-(2-Fluorofenil)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428268 250 mg 250 miligramos
15418268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61699.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72216-04-7 | C10H12FN | 165.211 g/mol
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(2-fluorofenil)pirrolidina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en el congelador (- 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72216-04-7
Fórmula molecular C10H12FN
Peso molecular (g/mol) 165.211
Número MDL MFCD02663474
Clave InChI NOJCVVKIBLHAGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluorophenyl pyrrolidine, 2-2-fluorophenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,2-2-fluorophenyl, rs-2-2-fluoro-phenyl-pyrrolidine
PubChem CID 3613306
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenil)pirrolidina
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=CC=C2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Color Incolora
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido