Learn More
2-[(2-fluoro-4-nitrofenil)amino]etan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]ethan-1-ol |
| CAS | 509151-97-7 |
| Fórmula molecular | C8H9FN2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-N-(2-hydroxyethyl)-4-nitroaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9FN2O3/c9-7-5-6(11(13)14)1-2-8(7)10-3-4-12/h1-2,5,10,12H,3-4H2 |
| SMILES | O=N(C1=CC=C(NCCO)C(F)=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 2-((2-fluoro-4-nitrofenil)amino)etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 200.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.06 |