Learn More
Ácido 2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30401132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401132 1 g
30400289 500 mg
30399106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5919601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 391211-97-5
Fórmula molecular C13H7F3INO2
Peso molecular (g/mol) 393.1
Sinónimo 3,4-Difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]benzoic Acid, 3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzoic Acid
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1Nc2ccc(I)cc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7F3INO2/c14-8-3-2-7(13(19)20)12(11(8)16)18-10-4-1-6(17)5-9(10)15/h1-5,18H,(H,19,20)