Learn More
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 18053110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18053110 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18053110 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.120025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 871550-15-1
Nombres de analitos o componentes 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C15 H14 F N9 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluconazole Imp. B (EP), Fluconazole USP Related Compound A, Fluconazole USP RC A, 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound A, Fluconazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3F)n4cncn4
Nombre IUPAC 2-[2-fluoro-4-(1,2,4-triazol-1-il)fenil]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 355.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355,1305 g/mol