Learn More
2-(2-Fluoro-3-metoxifenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Código de producto. 30403339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403339 500 mg
30398693 100 mg
30402696 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595688500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1165936-00-4
Fórmula molecular C13H18BFO3
Peso molecular (g/mol) 252.09
Sinónimo 2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic Acid Pinacol Ester
Nombre IUPAC 2-(2-fluoro-3-metoxifenilo)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES FC=1C(OC)=CC=CC1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-7-6-8-10(16-5)11(9)15/h6-8H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.13