Learn More
2-(2-Fluoro[1,1'-bifenilo]-4-il)-2,3-dimetilbutanedioico, TRC
Código de producto. 30008293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008293 10 mg 10 miligramos
30003888 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58877010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797883-74-9
Fórmula molecular C18 H17 F O4
Peso molecular (g/mol) 316.32
Sinónimo Flurbiprofen EP Impurity B
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-fluoro-4-fenil-fenil)-2,3-dimetil-butanedioico
SMILES CC(C(=O)O)C(C)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-fluoro-4-phenyl-phenyl)-2,3-dimethyl-butanedioic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17FO4/c1-11(16(20)21)18(2,17(22)23)13-8-9-14(15(19)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1111
Porcentaje de pureza >95%