Learn More
Éster dimetílico del ácido 2-(2-fluoro[1,1'-bifenil]-4-il)-2,3-dimetilbutanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,3-dimethylbutanedioic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 42771-81-3 |
| Fórmula molecular | C15 H16 Cl N3 O4 . C H4 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Flurbiprofen Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16ClN3O4.CH4O3S/c1-21-8-3-4-10-11(5-8)19-14(13(16)18-10)23-9-6-12(17-7-9)15(20)22-2;1-5(2,3)4/h3-5,9,12,17H,6-7H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t9-,12+;/m1./s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1)Oc2nc3cc(OC)ccc3nc2Cl.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido metanosulfónico; (2S,4R)-4-(3-cloro-7-metoxiquinoxalin-2-il)oxipirrolidin-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 433.864 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.071 |