Learn More
2-[2-[(EZ)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Código de producto. 18080850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080850 25 mg 25 miligramos
18094040 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18080850 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0053.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2-[(EZ)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 2734357-02-7
Nombres de analitos o componentes 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H29 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tamoxifen Citrate Imp. E (EP), Tamoxifen Imp. E (EP), 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity E, Tamoxifen Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMILES CCC(=C(c1ccccc1)c2ccccc2OCCN(C)C)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[2-(1,2-difenilbut-1-enil)fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 371.51
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.2249 g/mol