Learn More
2,2'-(Etilenodioxi)bis(etilamina), + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490001 10 g 10 g
11400011 50 g 50 g
11410011 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490001 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044759.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 929-59-9 | C6H16N2O2 | 148.206 g/mol
2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine) is used to linker to form conjugates of manganese-doped zinc sulfide nanoparticles with folic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-59-9
Fórmula molecular C6H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.206
Número MDL MFCD00040474
Clave InChI IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether
PubChem CID 70248
Nombre IUPAC 2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etanamina
SMILES C(COCCOCCN)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'- (Ethylenedioxy)bis (ethylamine)
Densidad 1.01 g/mL
Punto de ebullición 105°C to 109°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 121°C (250°F)
Fórmula lineal C6H16N2O2
Índice de refracción 1.461
Cantidad 10 g
Número UN UN2735
Beilstein 1739187
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in 0.4 parts water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)