Learn More
2,2'-etilenedianilina, TRC
Código de producto. 30138053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138053 10 g 10 g
30134218 5 g 5 g
30012264 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91795510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34124-14-6
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.29
Sinónimo 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bisbenzenamine, alpha,alpha'-Bi-o-toluidine, 2,2'-Diaminobibenzyl, 2,2'-Diaminodibenzyl, NSC 159119
SMILES Nc1ccccc1CCc2ccccc2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Ethylenedianiline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2/c15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10,15-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1313