Learn More
2,2'-Etilenbis(1,3-ditiano), + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322957 1 g 1 g
11332957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16255.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14947-53-6
Fórmula molecular C10H18S4
Peso molecular (g/mol) 266.49
Número MDL MFCD00040467
Clave InChI RVIPSMFHRZBJRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-ethylenebis 1,3-dithiane, 2,2'-ethylene di-1,3-dithiane, 2-2-1,3-dithian-2-yl ethyl-1,3-dithiane, 2,2'-ethane-1,2-diylbis 1,3-dithiane, acmc-1c6g9, 1,2-di 1,3-dithian-2-yl ethane, 1,3-dithiane,2,2'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 84720
Nombre IUPAC 2-[2-(1,3-ditian-2-il)etil]-1,3-ditiano
SMILES C(CC1SCCCS1)C1SCCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Ethylenebis(1,3-dithiane)
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1237944
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.51
Porcentaje de pureza ≥98%