Learn More
2-[2-(etilamino)etoxi]etan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol |
| CAS | 106007-99-2 |
| Fórmula molecular | C6H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO2/c1-2-7-3-5-9-6-4-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCNCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(etilamino)etoxi]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 133.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.1103 |