Learn More
2-(2-etoxifenil)-5-metil-7-propil-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4(1H)-tiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione |
| CAS | 912576-44-4 |
| Fórmula molecular | C17H20N4OS |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(23)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,23) |
| SMILES | S=C(N1)C2=C(C)N=C(CCC)N2N=C1C3=CC=CC=C3OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(2-etoxifenil)-5-metil-7-propilimidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4(3H)-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 328.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.14 |