Learn More
2-(2-Etoxifenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4-una, TRC
Código de producto. 30137795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137795 10 g 10 g
30133013 50 g 50 g
30005538 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89274510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224789-21-3
Fórmula molecular C17 H20 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 312.37
Sinónimo Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Nombre IUPAC 2-(2-etoxifenilo)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4-uno
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1586