Learn More
2-(2-Etoxifenilo)-5,7-dimetilimidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4(1H)-una, TRC
Código de producto. 30371208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30371208 10 mg 10 miligramos
30374182 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67958510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224789-20-2
Fórmula molecular C15 H22 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 306.36
Nombre IUPAC 3-metil-7-(5-oxohexil)-1-propilpurina-2,6-diona
SMILES CCCN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Ethoxyphenyl)-5,7-dimethylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N4O3/c1-4-8-19-14(21)12-13(17(3)15(19)22)16-10-18(12)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.169