Learn More
2-(2-etoxifenoximetil)oxirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Ethoxyphenoxymethyl)oxirane |
| CAS | 5296-35-5 |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]oxirane, 1-(2-Ethoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-Ethoxyphenyl Glycidyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-12-10-5-3-4-6-11(10)14-8-9-7-13-9/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCC2CO2 |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |