Learn More
Bromuro de 2-(2-etoxifenoxi)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| CAS | 3259-03-8 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Br O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Benzene, 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxy- (7CI,8CI,9CI), 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-(2-bromoetoxi)-2-etoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 245.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0099 |