Learn More
2-(2-etoxifenoxi)bromuro de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379156 100 g 100 g
11359156 5 g 5 g
11369156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20300.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-8-3259
Número MDL MFCD02030483
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide
Punto de fusión 41°C to 43°C
Fórmula molecular C18H12N2O4
Cantidad 100 g
Beilstein 6290077
Sinónimo 4,4-dinitro-p-terphenyl, p-terphenyl, 4,4-dinitro, 4,4-dinitro-1,1',4',1 terphenyl, 1,4-bis 4-nitrophenyl benzene, p,p-dinitro-p-terphenyl, 4,4-dinitro-para-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1',4',1-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terphenyl, 1-nitro-4-4-4-nitrophenyl phenyl benzene, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terbenzene
Clave InChI MHOAYDHUNGLDTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,4-bis(4-nitrofenol)benceno
Peso molecular (g/mol) 320.30
PubChem CID 101423
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.12
Porcentaje de pureza 98%