Learn More
2-(2-Etoxifenoxi)etanolamina, TRC
Código de producto. 30385240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385240 250 mg
30378493 500 mg
30378348 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE892870250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6781-17-5
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.23
Sinónimo 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine, 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine, beta-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine, Tamsulosin EP Impurity F
SMILES CCOc1ccccc1OCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1103