Learn More
2-(2-Etoxifenoxi)Hidrocloruro de Etanol, TRC
Código de producto. 30369694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30369694 500 mg -
30381296 100 mg -
30384183 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE892885500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1051368-80-9
Fórmula molecular C10 H15 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 217.69
Sinónimo Ethanamine, 2-(2-ethoxyphenoxy)-, hydrochloride (1:1), 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine hydrochloride, 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine hydrochloride, β-(o-Ethoxyphenoxy)ethylamine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(2-etoxifenoxi)etanolamina; Cloruro
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.087