Learn More
Clorhidrato de 2-(2-etoxifenoxi)etanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(2-etoxifenoxi)etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1051368-80-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tamsulosin Hydrochloride Imp. F (EP), Tamsulosin Imp. F (EP), 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Tamsulosin Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOc1ccccc1OCCN |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-(2-etoxifenoxi)etanamina |
| Mostrar más |