Learn More
2-(2-etoxietioxi)bromuro de etilo, 98 %, con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318215 50 g 50 g
11308215 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08522.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54550-36-6 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Not miscible with water.
Notes
Incompatible materials are oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54550-36-6
Fórmula molecular C6H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 197.072
Número MDL MFCD00051920
Clave InChI UEDIWIFQWRXXJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-2-ethoxyethoxy ethane, 2-2-ethoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxyethane, 1-bromo-2-2-ethoxy-ethoxy-ethane, acmc-1axh5, 1-bromo-3,6-dioxaoctane, 1-2-ethoxyethoxy-2-bromoethane, 1-ethoxy-2-2-bromoethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-ethoxy-ethane, 1-bromo 2-2-ethoxyethoxy-ethane
PubChem CID 7015324
Nombre IUPAC 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxyethane
SMILES CCOCCOCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
Densidad 1.299
Punto de ebullición 86°C to 88°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.453
Cantidad 50 g
Beilstein 1736603
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.08
Porcentaje de pureza 98%