Learn More
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate |
| Acidez | 0.2 mg KOH/g max. |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -25.0°C |
| Color | De beige a blanco |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 210.0°C to 220.0°C |
| Temperatura de inflamación | 98°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate