Learn More
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10277730 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10753894 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10277730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 257420010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-15-2
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Número MDL MFCD00041928
Clave InChI FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
Nombre IUPAC acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
SMILES CCOCCOCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Acidez 0.2 mg KOH/g max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -25.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 220.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(O)OCH2CH2OCH2CH2OC2H5
Índice de refracción 1.4206 to 1.4226
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.2% max.
Índice Merck 15, 3134
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, most oils
Viscosidad 2.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2