Learn More
2(2-Etoxietoxi)etanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182810 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10793651 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10016253 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10182810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117890025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    86.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 19.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-90-0
Número MDL MFCD00002872
Clave InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)etanol
SMILES CCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O3
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, II, 520
Índice Merck 15, 3134
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,,ethanol,ether,pyridine,etc
Peso molecular (g/mol) 134.17
Viscosidad 3.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Pure
Forma física Líquido